Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Signal Transduction |
| Objetivo | RHOT2 |
| Sinónimo | ARHT2, C16orf39, chromosome 16 open reading frame 39, EC 3.6.5, EC 3.6.5.-, hMiro-2, MIRO-2 mitochondrial Rho 2, mitochondrial Rho GTPase 2, Ras homolog gene family member T2, ras homolog gene family, member T2, RASL |
| Símbolo de gen | RHOT2 |