Learn More
Rhodopsin Antibody (Rho 1D4) - Chimeric - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Rhodopsin Monoclonal specifically detects Rhodopsin in Amphibian∣Bovine∣Human∣Mouse∣Rat∣Zebrafish samples. It is validated for ELISA∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunoprecipitation∣Radioimmune Assays (RIA)∣Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rhodopsin |
| Aplicaciones | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Rho 1D4 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CSNBAD1, MGC138309, OPN2MGC138311, opsin 2, rod pigment, opsin-2, retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant, rhodopsin, RP4 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Bleached bovine rod outer segment (ROS). |
| Mostrar más |