missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RhoA Antibody (036), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584103 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584103 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584103 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290105MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

RhoA Monoclonal antibody specifically detects RhoA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RhoA
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 036
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen h12, oncogene RHO H12, ras homolog gene family, member A, Rho cDNA clone 12, Rho12, RhoA, RHOH12ARH12ARHAAplysia ras-related homolog 12, small GTP binding protein RhoA, transforming protein RhoA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human RhoA (P61586-1; Met1-Leu193).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, mTOR Pathway, Phospho Specific, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 387
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.