missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Rhesus Macaque C-Peptide ELISA Kit (Colorimetric)

Código de producto. 30279408 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30279408 1 kit cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30279408 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP343253

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Colorimetric ELISA Kit

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Intervalo del ensayo 123.5 to 10000 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 53.5 pg/mL
Método de detección Colorimetric
Formato del kit de inmunoensayo Pre-coated 96T Strip Plate
Tipo de muestra Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernatant, Cell Culture Supernatant
Especies diana Rhesus Macaque
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 3630
Símbolo de gen INS
Contenido del kit Pre-coated 96T Strip Plate, Plate sealer for 96 wells, Standard, Standard Diluent, Detection Reagent A, Assay Diluent A, Detection Reagent B, Assay Diluent B, TMB Substrate, Stop Solution, Wash Buffer (30X concentrate), Instruction manual
Cantidad 1 kit
Disciplina de investigación Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Requisitos de almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Sinónimo IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.