Learn More
RGS7 Antibody [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Código de producto. 30607221 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30607221 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30607221 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346743JF646
Rabbit Polyclonal Antibody
RGS7 Polyclonal antibody specifically detects RGS7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno RGS7
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen regulator of G-protein signaling 7, regulator of G-protein signaling RGS7, regulator of G-protein signalling 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno regulator of G-protein signaling 7. (Uniprot# P49802)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6000
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG