missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RGS20 Antibody [Janelia Fluor« 646], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30515127 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30515127 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30515127 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338513JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RGS20 Polyclonal antibody specifically detects RGS20 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RGS20
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen G(z)GAP, Gz-GAP, Gz-selective GTPase-activating protein, regulator of G-protein signaling 20, Regulator of G-protein signaling Z1, regulator of G-protein signalling 20, Regulator of Gz-selective protein signaling 1, RGSZ1g(z)GAP, ZGAP1gz-GAP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-241 of human RGS20 (NP_003693.2).,, Sequence:, MRTADGGEPAGASSPAGRVDGGLQMGSERMEMRKRQMPAAQDTPGAAPGQPGAGSRGSNACCFCWCCCCSCSCLTVRNQEDQRPTIASHELRADLPTWEESPAPTLEEVNAWAQSFDKLMVTPAGRNAFREFLRTEFSEENMLFWMACEELKKEANKNIIEEKARIIYEDYISILSPKEVSLDSRVREVINRNMVEPSQHIFDDAQLQIYTLMHRDSYPRFMNSAVYKDLLQSLSEKSIEA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8601
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.