Descripción
RGS13 Polyclonal antibody specifically detects RGS13 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RGS13 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | MGC17173, regulator of G-protein signaling 13, regulator of G-protein signalling 13 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-159 of human RGS13 (NP_002918.1). MSRRNCWICKMCRDESKRPPSNLTLEEVLQWAQSFENLMATKYGPVVYAAYLKMEHSDENIQFWMACETYKKIASRWSRISRAKKLYKIYIQPQSPREINIDSSTRETIIRNIQEPTETCFEEAQKIVYMHMERDSYPRFLKSEMYQKLLKTMQSNNSF |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |