Learn More
RGPD5 Antibody, Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18607355 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607355 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607355 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241084B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RGPD5 Polyclonal antibody specifically detects RGPD5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RGPD5
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS
Alias de gen BS63, BS-63, Epididymis Luminal Protein 161, HEL161, Ran-Binding Protein 2-Like 1, Ran-Binding Protein 2-Like 1/2, ranBP2L1, RANBP2L2, RanBP2-Like 1, RanBP2-Like 1/2, RANBP2-Like And GRIP Domain Containing 5, RANBP2-Like And GRIP Domain-Containing Protein 5, RANBP2-Like And GRIP Domain-Containing Protein 5/6, RGP5, RGP6, RGP7, RGPD7, Sperm Membrane Protein BS-63
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 23 amino acid synthetic peptide from near the center of human RGPD5. The immunogen is located within amino acids 1130 - 1180 of RGPD5. Amino Acid Squence: DGDAKLERLAAKFKTPELAEEFK
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84220
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus