Learn More
RGFP966, MedChemExpress
Descripción
RGFP966 is a highly selective HDAC3 inhibitor with an IC50 of 80 nM and shows no inhibition to other HDACs at concentrations up to 15 μM. RGFP966 can penetrate the blood brain barrier (BBB).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RGFP966 |
| CAS | 1357389-11-7 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H19FN4O |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMF : 50 mg/mL (137.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (137.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(F)C=C1N)/C=C/C2=CN(C/C=C/C3=CC=CC=C3)N=C2.[E] |
| Peso molecular (g/mol) | 362.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.4 |
| Mostrar más |