Learn More
RFTN2 Antibody [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Código de producto. 30599261 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30599261 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30599261 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346751JF525
Rabbit Polyclonal Antibody
RFTN2 Polyclonal antibody specifically detects RFTN2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno RFTN2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C2orf11, chromosome 2 open reading frame 11, FLJ30574, MGC117313, raftlin family member 2, raftlin-2, Raft-linking protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno raftlin family member 2. (Uniprot# Q52LD8)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 130132
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG