missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rffl Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30607672 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30607672 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30607672 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346753DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Rffl Polyclonal antibody specifically detects Rffl in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rffl
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CARP-2, Caspase regulator CARP2, Caspases-8 and -10-associated RING finger protein 2, E3 ubiquitin-protein ligase rififylin, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, fring, FYVE-RING finger protein Sakura, RIFIFYLIN, ring finger and FYVE-like domain containing 1, RING finger and FYVE-like domain-containing protein 1, RING finger protein 189, RING finger protein 34-like, RNF189CARP2, RNF34LFRING
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ring finger and FYVE-like domain containing 1. (Uniprot# Q8WZ73)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117584
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.