missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rffl Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 30598266 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30598266 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30598266 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346753R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Rffl Polyclonal antibody specifically detects Rffl in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno Rffl
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CARP-2, Caspase regulator CARP2, Caspases-8 and -10-associated RING finger protein 2, E3 ubiquitin-protein ligase rififylin, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, fring, FYVE-RING finger protein Sakura, RIFIFYLIN, ring finger and FYVE-like domain containing 1, RING finger and FYVE-like domain-containing protein 1, RING finger protein 189, RING finger protein 34-like, RNF189CARP2, RNF34LFRING
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ring finger and FYVE-like domain containing 1. (Uniprot# Q8WZ73)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117584
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.