missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RFC4 Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30505039 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30505039 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30505039 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338162DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RFC4 Polyclonal antibody specifically detects RFC4 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RFC4
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen A1, A1 37 kDa subunit, Activator 1 37 kDa subunit, Activator 1 subunit 4, MGC27291, replication factor C (activator 1) 4, 37kDa, Replication factor C 37 kDa subunit, replication factor C subunit 4, RFC 37 kDa subunit, RF-C 37 kDa subunit, RFC37replication factor C (activator 1) 4 (37kD)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 204-363 of human RFC4 (NP_002907.1).,, Sequence:, DKIQQQRLLDIAKKENVKISDEGIAYLVKVSEGDLRKAITFLQSATRLTGGKEITEKVITDIAGVIPAEKIDGVFAACQSGSFDKLEAVVKDLIDEGHAATQLVNQLHDVVVENNLSDKQKSIITEKLAEVDKCLADGADEHLQLISLCATVMQQLSQNC
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5984
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.