Learn More
Texwipe™ Mopas desechables Revolve™ Mini AlphaMop™
Código de producto. 17476613
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
17476613 No estéril paquete de 100
17426613 Estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17476613 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX1720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00€
    733.71€ / paquete de 100
    Ahorro 146.29€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Dopas desechables Revolve™ Mini AlphaMop™ 2 en 1, las primeras mopas desechables sostenibles para el sector de sala limpia, están fabricadas con poliéster reciclado al 100 %. Las mopas desechables Revolve™ contribuyen a los objetivos de sostenibilidad reduciendo la cantidad de botellas de agua que, tras su consumo, acaban en vertederos, así como las emisiones de carbono.
  • Limpieza y fregado de superficies pequeñas y grandes.
  • Aplicación y retirada de desinfectantes.
  • Control de derrames.
  • Limpieza con disolventes como alcohol isopropílico (IPA), etanol, acetona y desengrasantes.
  • Apropiado para uso con temperaturas inferiores a 400 °F (205 °C).
  • El diseño integrado de la mopa desechable/almohadilla absorbente de poliéster permite su retirada en un solo paso.
  • El diseño integrado ofrece una gran capacidad de absorción, idóneo para el control de derrames, la limpieza y la aplicación de disoluciones.
  • Las mopas desechables se ajustan con facilidad al cabezal, lo que permite un rápido cambio.
  • La almohadilla de poliéster integrada asegura que la mopa desechable se adapte a las superficies de modo que el contacto con estas y la limpieza sean uniformes.
  • Revolve™ El procesamiento proporciona niveles bajos de iones, NVR (residuos no volátiles), partículas y fibras para su uso en aplicaciones y entornos de limpieza críticos.
  • Uso seguro en autoclave.
  • Las mopas desechables estériles tienen un código de lote individual para facilitar la trazabilidad y el control de la calidad.
Especificaciones
Tipo de producto Funda de mopa
Código de color Blanco
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color-coded No
Material Poliéster