Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos reversibles con tapa
Código de producto. 15282849 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Azul, Verde, Rojo, Amarillo
Morado
Naranja fosforito
Rojo
Rosa
Verde
Verde fluorescente
Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15282849 Verde fluorescente paquete de 12
12328182 Azul, Verde, Rojo, Amarillo paquete de 12
10757902 Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado paquete de 12
11761253 Verde paquete de 12
11771253 Azul paquete de 12
10578862 Morado paquete de 12
11580105 Amarillo paquete de 12
10320311 Rosa paquete de 12
10579052 Naranja fosforito cada uno
11791253 Rojo paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15282849 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 8680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    285.01€ / paquete de 12
    Ahorro 19.99€
    6% Descuento
En stock
Almacene las muestras de forma segura e identifíquelas rápidamente con las gradillas de microtubos reversibles con tapa Thermo ScientificTM, que cuentan con un diseño de perfil bajo con una cuadrícula alfanumérica.
Almacene las muestras de forma segura e identifíquelas rápidamente con las gradillas de microtubos reversibles con tapa Thermo Scientific™, que cuentan con un diseño de perfil bajo estable con una cuadrícula alfanumérica.
  • Admiten tubos de 0,2 ml en una cara y tubos de 0,5 ml en la otra
  • La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
  • Plástico 100 % reciclado
  • Disponibles en varios colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradilla de microtubos reversible
Color Verde fluorescente
Admite Tubos (0,2 ml), Tubos (0,5 ml)
Material Plástico reciclado
Forma Rectángulo
Apilables Sí
N.º por caja 12 gradillas
Tipo de producto Gradilla de microtubos reversible