Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos reversibles con tapa
Código de producto. 10579052 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Azul, Verde, Rojo, Amarillo
Morado
Naranja fosforito
Rojo
Rosa
Verde
Verde fluorescente
Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado
Pakningsstørrelse:
cada uno
paquete de 12
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color Pakningsstørrelse
10579052 Naranja fosforito cada uno
12328182 Azul, Verde, Rojo, Amarillo paquete de 12
10757902 Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado paquete de 12
11761253 Verde paquete de 12
11771253 Azul paquete de 12
10578862 Morado paquete de 12
11580105 Amarillo paquete de 12
10320311 Rosa paquete de 12
15282849 Verde fluorescente paquete de 12
11791253 Rojo paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10579052 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.35€
    23.33€ / paquete de 1
    Ahorro 4.02€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Almacene las muestras de forma segura e identifíquelas rápidamente con las gradillas de microtubos reversibles con tapa Thermo ScientificTM, que cuentan con un diseño de perfil bajo con una cuadrícula alfanumérica.
Almacene las muestras de forma segura e identifíquelas rápidamente con las gradillas de microtubos reversibles con tapa Thermo Scientific™, que cuentan con un diseño de perfil bajo estable con una cuadrícula alfanumérica.
  • Admiten tubos de 0,2 ml en una cara y tubos de 0,5 ml en la otra
  • La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
  • Plástico 100 % reciclado
  • Disponibles en varios colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Descripción Gradilla de microtubos reversible
Color Naranja fosforito
Admite Tubos (0,2 ml), Tubos (0,5 ml)
Material Plástico reciclado
Forma Rectángulo
Apilables Sí
N.º por caja 12 gradillas
Tipo de producto Gradilla de microtubos reversible
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.