Learn More
Micronova™ Adaptador de reversa TankTool™
Código de producto. 18891421 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
10 x 35 cm (4 x 14 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones Tamaño de la unidad
18891421 10 x 35 cm (4 x 14 in) cada uno
1 options
Código de producto. 18891421 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QPSLRTT14B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.55€
    94.17€ / paquete de 1
    Ahorro 3.38€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
La cabeza articulada del tanque Tool™ permite el marco (35 cm, 14 in) para flexionarse, creando una curva personalizada que coincide con la superficie del interior del tanque y del cilindro a medida que se mueve hacia abajo, lo que le permite eliminar residuos o aplicar desinfectante con precisión.
  • Tipo de producto: Herramienta de limpieza de tanques (configuración inversa)
  • Longitud: 35 cm (14 in)
  • Materiales: HDPE (placa), policetona (junta giratoria)
  • Para uso con (aplicación): Limpieza interior de tanques
  • Para su uso con (equipo): Manijas roscadas de plástico STA (rosca ACME); Fundas para trapeadores de las series SnapMopTM y PocketMopTM
Especificaciones
Dimensiones 10 x 35 cm (4 x 14 in)
Tipo de producto Marco de la fregona
Tipo de cabezal Cabeza plana, flexible
Color Blanco
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Estilo de rosca Roscado ACME
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (equipo) Manijas roscadas de plástico STA; SnapMop™ y PocketMop™ Serie Fundas para trapeadores
Para utilizar con (aplicación) Limpieza interior de tanques
Certificaciones/conformidad ISO Instalación certificada 9001
Color-coded No