Learn More
Rev-erb A alpha/NR1D1 Antibody (5H6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18366238 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18366238 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18366238 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00009572M05
Mouse Monoclonal Antibody
Rev-erb A alpha/NR1D1 Monoclonal antibody specifically detects Rev-erb A alpha/NR1D1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Rev-erb A alpha/NR1D1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 5H6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH56148
Alias de gen EAR-1, EAR1nuclear receptor subfamily 1 group D member 1, HREV, nuclear receptor subfamily 1, group D, member 1, Rev-erbA-alpha, Rev-ErbAalpha, THRA1, THRALrev-erbA-alpha, V-erbA-related protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NR1D1 (AAH56148, 1 a.a. ~ 614 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MTTLDSNNNTGGVITYIGSSGSSPSRTSPESLYSDNSNGSFQSLTQGCPTYFPPSPTGSLTQDPARSFGSIPPSLSDDGSPSSSSSSSSSSSSFYNGSPPGSLQVAMEDSSRVSPSKSTSNITKLNGMVLLCKVCGDVASGFHYGVHACEGCKGFFRRSIQQNIQYKRCLKNENCSIVRINRNRCQQCRFKKCLSVGMSRDAVRFGRIPKREKQRMLAEMQSAMNLANNQLSSQCPLETSPTQHPTPGPMGPSPPPAPVPSPLVGFSQFPQQLTPPRSPSPEPTVEDVISQVARAHREIFTYAHDKLGSSPGNFNANHASGSPPATTPHRWENQGCPPAPNDNNTLAAQRHNEALNGLRQAPSSYPPTWPPGPAHHSCHQSNSNGHRLCPTHVYAAPEGKAPANSPRQGNSKNVLLACPMNMYPHGRSGRTVQEIWEDFSMSFTPAVREVVEFAKHIPGFRDLSQHDQVTLLKAGTFEVLMVRFASLFNVKDQTVMFLSRTTYSLQELGAMGMGDLLSAMFDFSEKLNSLALTEEELGLFTAVVLVSADRSGMENSASVEQLQETLLRALRALVLKNRPLETSRFTKLLLKLPDLRTLNNMHSEKLLSFRVDAQ
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9572
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG3 κ