Learn More
3M™ Respirador de media cara reutilizable de bajo mantenimiento
Código de producto. 17893256 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17893256 L paquete de 8
17873246 M paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17893256 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100049928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    217.66€ / paquete de 8
    Ahorro 87.34€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Las máscaras faciales reutilizables de media cara de la serie 6000 están hechas de un material elastomérico liviano y cómodo con un diseño de filtro doble tipo bayoneta, arnés de cabeza con cuna y correa para el cuello de fácil sujeción.
  • Para mascarillas reutilizables económicas, de bajo mantenimiento y fáciles de manipular, utilice 3M™ Mascarilla facial reutilizable de media cara serie 6000.
  • Nuestras medias máscaras reutilizables están diseñadas para ser sencillas, con un material elastomérico liviano y cómodo de usar durante turnos prolongados, un arnés para la cabeza con cuna y una correa para el cuello de fácil abrochamiento.
  • Proporcionan protección contra gases, vapores y partículas, y cuentan con una conexión tipo bayoneta que se adapta a una amplia gama de filtros gemelos y livianos, según sus necesidades individuales.
  • El diseño de filtro doble equilibra uniformemente el peso en toda la máscara, y el perfil bajo significa un impacto mínimo en su campo de visión y una mejor compatibilidad con protectores de soldadura y esmerilado.
  • Se pueden utilizar con 3M™ Suministrado Air Systems Para su mayor comodidad y flexibilidad, y conectarse con todos 3M™ Filtros de las series 2000, 5000 y 6000 (excepto 3M™ 6098 o 6099).
  • La Serie 6000 cuenta con una gama de repuestos y accesorios especialmente diseñados para ayudarle a mantener el nivel adecuado de comodidad y protección cuando las piezas se desgastan o dañan.
  • Están disponibles en tres tamaños; pequeño, mediano y grande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Design Type Estilo bayoneta
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro Combinación
Material Elastómero termoplástico
Tipo de producto Máscara facial reutilizable de media cara
Tamaño L
Con válvula de exhalación No
Sin látex Sí