Descripción
- El anillo de cierre de reflejo híbrido se contorneará y se flexionará en la cara del usuario para que sea más cómodo
- Mecanismo de comprobación de sellado: cuando se presiona durante la exhalación, la máscara se infla ligeramente mostrando que se ha logrado un buen sellado
- Panel de voz integrado para una mayor inteligibilidad de la voz mientras lleva la máscara
- El contacto nasal permite una mejor integración con los ojos
- Soporte de cabeza cómodo, duradero y de perfil bajo, y tiras elásticas gruesas con una sencilla fijación trasera
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Respirador de media mascarilla facial |
| Tamaño | Pequeño |
| Para utilizar con (equipo) | Rosca DIN, filtros 3M™ serie DT |
| Modelo | HF-301 |
| Cantidad | 10/Caja |