missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Retinol Binding Protein RBP Antibody (rRBP1/872), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18620059 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18620059 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18620059 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308941PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Retinol Binding Protein RBP Monoclonal antibody specifically detects Retinol Binding Protein RBP in Human, Mouse, Rat, Goat, Chimpanzee, Monkey, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Retinol Binding Protein RBP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rRBP1/872
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen C, Cellular retinol-binding protein, CRABP-I, CRBP1CRBP-I, CRBPCellular retinol-binding protein I, CRBPI, RBPC, retinol binding protein 1, cellular, retinol-binding protein 1, retinol-binding protein 1, cellular
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Retinol Binding Protein RBP protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5947
Especies diana Human, Mouse, Rat, Goat, Chimpanzee
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.