Learn More
Retene, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15505906 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15505906 250 mg 250 miligramos
15595896 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15505906 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455652500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 483-65-8 | C18H18 | 234.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 483-65-8
Fórmula molecular C18H18
Peso molecular (g/mol) 234.34
Número MDL MFCD00016358
Clave InChI NXLOLUFNDSBYTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo retene, reten, 1-methyl-7-isopropylphenanthrene, 7-isopropyl-1-methylphenanthrene, phenanthrene, 1-methyl-7-1-methylethyl, 1-methyl-7-1-methylethyl phenanthrene, unii-0w2d2e1p9q, phenanthrene, 7-isopropyl-1-methyl, ccris 3180, 7-isopropyl-1-methylphenanthren
PubChem CID 10222
Nombre IUPAC 1-metil-7-propan-2-ilfenantreno
SMILES CC(C)C1=CC=C2C(C=CC3=C(C)C=CC=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Retene
Punto de fusión 97.0°C to 99.0°C
Punto de ebullición 108.0°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in hot alochol, benzene, hot ether, carbon, disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Retene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.