Learn More
Eurofins DiscoverX Ret (V804M) Protein, Active
Descripción
The RET (rearranged during transfection) receptor tyrosine kinase is a classic example of phenotype heterogeneity. Gain-of-function mutations of RET are associated with human cancer and multiple endocrine neoplasia type 2 (MEN 2A, MEN 2B, etc.) Loss-of-function mutations of RET cause Hirschspung disease or colonic aganglionosis).
GenBank NM_000323
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecular | 79.2 kDa |
| Cantidad | 10 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal GST |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Truncated |
| Grado de pureza o calidad | ≥61% |
| Expresión | Ret (V804M), active |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.