missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Respiratory Syncytial Virus M2-1 Protein Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589867 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18589867 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589867 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10093589JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Respiratory Syncytial Virus M2-1 Protein Polyclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus M2-1 Protein in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Respiratory Syncytial Virus M2-1 Protein
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Fusion glycoprotein F0, Fusion glycoprotein F1, Fusion glycoprotein F2, RS virus, RSV
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Reacts with residues 81-95 [LESYIGSINNITKQSA] of the human Respiratory Syncytial Virus M2 protein, which is a CTL epitope. 93% identity to bovine RSV M2.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.