Learn More
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Antibody (11-2-C9) - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18604977 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604977 0.1 mL 0.10 ml
18697917 0.025 mL 0.03 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18604977 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250156
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon 11-2-C9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Functional
Formulación PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Gradient-purified RSF-44 virus (subgroup A) UV inactivated for 20 minutes at 20C
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ