Descripción
Ideal para separaciones preparativas complejas en todas las escalas
- Separaciones de alta resolución en minutos
- Alto rendimiento a niveles bajos de contrapresión
- Alto rendimiento a altos caudales
- Amplio intervalo de pH
- Excelente capacidad de ampliación
- Calidad reproducible
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4.6 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Tipo de ligando | Superficie de matriz |
| Forma de partícula | Monotamaño, tamaño único |
| Tamaño de partículas | 15 μm |
| pH | De 1 a 12 |
| Cantidad | 10 ml |
| Fase estacionaria | Polystyrene/Divinylbenzene |
| Línea de productos | SOURCE |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- SOURCE 15RPC, 10 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.