Description
- Amplio intervalo de pH (1-12), excelente selectividad, resistencia a los productos químicos, alta capacidad y alta resolución a altos caudales
- Excelente capacidad de ampliación desde columnas RESOURCE hasta FineLINE
- Utilice la columna RPC 3 RESOURCE para un desarrollo de métodos o resolución superior en un lecho de 10 cm de altura
Specifications
Specifications
| Diámetro (métrico) | 6,4 mm |
| Caudal | 10 ml/min |
| Tipo de ligando | Superficie de matriz |
| Presión máxima | 580 psi |
| Forma de partícula | Monotamaño, tamaño único |
| Tamaño de partículas | 15 μm |
| pH | De 1 a 12 |
| Volumen (métrico) | 3 ml |
| Material de embalaje | Poliestireno/divinilbenceno |
| Con desactivación terminal | No |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- RESOURCE RPC, 3 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.