Learn More
Cytiva RESOURCE™ y SOURCE™ Columnas de 15 y 5 RPC
Código de producto. 10249434 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
3 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
3 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10249434 1 ml 1 ml
11590804 3 ml 3 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10249434 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17118101
Diseñadas para experimentos de detección rápida, desarrollo de métodos y purificación de proteínas a pequeña escala mediante cromatografía de fase inversa
  • Amplio intervalo de pH (1-12), excelente selectividad, resistencia a los productos químicos, alta capacidad y alta resolución a altos caudales
  • Excelente capacidad de ampliación desde columnas RESOURCE hasta FineLINE
  • Utilice la columna RPC 3 RESOURCE para un desarrollo de métodos o resolución superior en un lecho de 10 cm de altura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 6,4 mm
Caudal 10 ml/min
Tipo de ligando Superficie de matriz
Presión máxima 580 psi
Forma de partícula Monotamaño, tamaño único
Tamaño de partículas 15 μm
pH De 1 a 12
Volumen (métrico) 1 ml
Material de embalaje Poliestireno/divinilbenceno
Con desactivación terminal No
Material PEEK
Tipo Columna de fase inversa
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • RESOURCE RPC, 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.