Learn More
Cytiva Columnas IEX RESOURCE™ R
Código de producto. 11574975 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
6 mL
Cantidad:
1 x 1 mL
1 x 6 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
6 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
11574975 6 mL 1 x 6 mL 6 ml
10695565 1 mL 1 x 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11574975 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17118001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Columnas preempaquetadas RESOURCE para una separación rápida. Las columnas Resource S IEX están preempaquetadas con Source 15S, un intercambiador de cationes fuertes para la purificación a escala de laboratorio intermedia y el pulido a gran escala de biom
  • Las partículas rígidas, monodispersas y esféricas con distribución controlada del tamaño de los poros ofrecen excelentes características de flujo, carga de muestras de hasta 25 mg/ml y estabilidad en disolventes orgánicos y pH extremos
  • Las columnas de recursos con volumen de lecho de 1 ml tienen tiempos de separación de 3 minutos o menos a 9,6 ml/min y aproximadamente 20 min. usando una bomba peristáltica a 1 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción RESOURCE S
Contenido del kit Conectores para equipos de cromatografía de alta y baja presión, e instrucciones
Material de columna PEEK
Matriz Poliestireno/divinilbenceno
Caudal >60 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Las columnas RESOURCE S están preempaquetadas con SOURCE 15S, un intercambiador de cationes fuerte para la purificación de alta resolución de proteínas a altas velocidades de flujo.
Tipo de ligando Grupo sulfonato
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (métrico) 6 mL
Tamaño de partículas 15 μm
pH Desde 2 hasta 13
Cantidad 1 x 6 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • RESOURCE S, 6 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.