Learn More
Cytiva Columnas IEX RESOURCE™ Q
Código de producto. 10479944 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
6 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
6 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10479944 1 mL 1 ml
11564975 6 mL 6 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10479944 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17117701
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Se utilizan para la purificación a escala intermedia del laboratorio y para el pulido a gran escala de biomoléculas. Las columnas IEX Cytiva Life Sciences™ RESOURCE™ Q son columnas de intercambiador de aniones fuertes.
  • Las partículas rígidas, monodispersas y esféricas con distribución controlada del tamaño de los poros ofrecen excelentes características de flujo, carga de muestras de hasta 25 mg/ml y estabilidad en disolventes orgánicos y pH extremos
  • Las columnas de recursos con volumen de lecho de 1 ml tienen tiempos de separación de 3 minutos o menos a 9,6 ml/min y aproximadamente 20 min. usando una bomba peristáltica a 1 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Capacidad dinámica: 40-54 mg de BSA/ml
Contenido del kit Conectores para equipos de cromatografía de alta y baja presión, e instrucciones
Material de columna PEEK
Matriz Poliestireno/divinilbenceno
Caudal > 10 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Las columnas RESOURCE Q están preempaquetadas con SOURCE 15Q, un intercambiador aniónico fuerte para la purificación de alta resolución de proteínas a altas velocidades de flujo.
Tipo de ligando Amonio cuaternario
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 6,4 mm
Volumen (métrico) 1 mL
Tamaño de partículas 15 μm
pH Desde 2 hasta 12
Cantidad 1 x 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • RESOURCE Q, 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol