Learn More
Cytiva Columnas RESOURCE™ para HIC
Código de producto. 10278944 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen del lecho:
1 mL
Tipo de ligando:
Fenil
Tipo de producto:
Columna de PHE RESOURCE
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Volumen del lecho Tipo de ligando Tipo de producto Tamaño de la unidad
10278944 1 mL Fenil Columna de PHE RESOURCE 1 ml
1 options
Código de producto. 10278944 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17118601
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Includes
Connectors for high and low pressure chromatography equipment; Instructions.
Ideal para el pulido final en procesos de purificación
  • Columnas preempaquetadas para la purificación de proteínas y péptidos con cromatografía de interacción hidrófoba (HIC)
  • Alto rendimiento a baja contrapresión, incluso con altas cargas de muestras de hasta 25 mg de proteína
  • Ligandos acoplados a una matriz μrígida de poliestireno/divinilbenceno monodispersa de 15 m
  • Diseñado para sistemas de presión baja a media que van desde bombas peristálticas hasta AKTA diseño y FPLC Sistemas
  • RESOURCE El PHE tendrá la hidrofobicidad más fuerte, seguida de RESOURCE ISO y RESOURCE ETH, sucesivamente
  • Material de la columna: Polieteretercetona (PEEK )
  • Dimensiones de la cama: 6,4 ×30 mm
  • Presión máxima de 15 bar
  • Caudal: 0,8 a 4,8 ml/min
  • Almacenamiento: 4 °C a 30 °C, 20 % de etanol
Medios
  • Matriz: poliestireno/divinilbenceno
  • Estable en tampones comunes, agentes caotrópicos, detergentes y disolventes orgánicos polares
  • Tamaño medio de partícula: 15Glc mum
  • Rango de trabajo de estabilidad del pH: 2 a 12
  • Velocidad de flujo: 150 cm/h - 900 cm/h
El kit de prueba Resource HIC (n.° de fabricante: 17-1187-01) incluye 1 ml de Resource ETH y 1 ml de Resource ISO y columnas de recursos PHE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 mL
Diámetro interior (imperial) 3,937 in
Diámetro interior (métrico) 10 cm
Tipo de producto Columna de PHE RESOURCE
Caudal Entre 150 y 900 cm/h
Cantidad 1 mL
Altura (imperial) 3,937 in
Altura (métrico) 10 cm
Incluye Conectores para equipos de cromatografía de alta y baja presión, e instrucciones
Tipo de ligando Fenil
Material PEEK
Presión máxima 15 bar
Tamaño de partículas 15 a 15 μm
Intervalo de pH De 2 a 12
Tipo de soporte Poliestireno/divinilbenceno
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • RESOURCE PHE, 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol