Learn More
Eppendorf™ Research™ Más movimiento It™ Pipetas mecánicas multicanal con espaciado de puntas ajustable
Código de producto. 16685615 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
120 a 1200 μL
5 a 100 μL
De 1 a 20 μl
De 30 a 300 μl
Número de canales:
4
6
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales Tamaño de la unidad
16685615 De 30 a 300 μl 6 cada uno
16675615 De 30 a 300 μl 4 cada uno
16605625 120 a 1200 μL 4 cada uno
16615625 120 a 1200 μL 6 cada uno
16635615 De 1 a 20 μl 8 cada uno
16655615 5 a 100 μL 8 cada uno
16695615 De 30 a 300 μl 8 cada uno
16625625 120 a 1200 μL 8 cada uno
16645615 De 1 a 20 μl 12 cada uno
16665615 5 a 100 μL 12 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16685615 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3125000168
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
Permite cambiar de formato fácilmente con un ahorro de tiempo del 70 % en comparación con las pipetas monocanal.El diseño único y sin tubos es esterilizable en autoclave para reducir el riesgo de contaminación y mejorar la integridad de las muestras.
  • Las pipetas de colchón de aire con volumen variable y espaciado de puntas ajustable están  disponibles en 4, 6, 8 y 12 canales.
  • Elija entre Mecánico (Research™ más) o Electrónico (Xplorer™ pipetas multicanal con espaciado de puntas ajustable
  • Para placas (de 12, 24, 48, 96 y 384 pocillos), tubos (de 1,5 y 2 ml) y geles de agarosa
  • El espaciado de puntas se puede ajustar en cualquier punto entre 4,5 y 33 mm, en función de la variante de pipeta
  • Control del espaciado entre las puntas para pasar de forma rápida del formato de origen al de destino y viceversa
  • Mando de ajuste manual para cambiar de formato suavemente y sin vibraciones, y realizar transferencias de líquidos sin goteo
  • 360 °Cabezal de pipeta giratorio para una lectura cómoda de la pantalla y una rápida identificación de parámetros
  • El sistema sin tubos es seguro y fiable
  • La pipeta con un equilibrio óptimo reduce la fatiga de las manos para un funcionamiento sin esfuerzo
  • Esterilizable en autoclave para seguridad del usuario y de la muestra (Research™ más completamente, y Xplorer™ más la parte inferior solamente)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado específico de lote
Puntas compatibles Puntas universales, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384
Descripción Distancia entre conos: 9 mm
Espaciado de las puntas ajustable Sí
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Naranja
Para utilizar con Air-Cushion
Número de canales 6
Línea de productos Investigación Plus
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) De 30 a 300 μl
Para utilizar con (equipo) Cojín de aire
Incluye epT.I.P.S Caja 2.0 con 96 puntas de pipeta