Learn More
Eppendorf™ Pipetas multicanal Research™ Plus con espaciado ajustable de puntas Move It™
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 1 a 20 μl
De 120 µl a 1.200 µl
De 30 a 300 μl
Número de canales:
4
6
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las pipetas con almohadilla de aire de volumen variable y espaciado ajustable de la punta están disponibles con 4, 6, 8 y 12 canales
- Elija entre pipetas multicanal con espaciado ajustable de la punta mecánicas (Research™ plus) o electrónicas (Xplorer™ plus)
- Para placas (de 12, 24, 48, 96 y 384 pocillos), tubos (de 1,5 y 2 ml) y geles de agarosa
- El espaciado de puntas se puede ajustar en cualquier punto entre 4,5 y 33 mm, en función de la variante de pipeta
- Control del espaciado entre las puntas para pasar de forma rápida del formato de origen al de destino y viceversa
- Mando de ajuste manual para cambiar de formato suavemente y sin vibraciones, y realizar transferencias de líquidos sin goteo
- Cabezal de pipeta con giro de 360° para una lectura cómoda de la pantalla y una identificación rápida de los parámetros
- El sistema sin tubos es seguro y fiable
- La pipeta con un equilibrio óptimo reduce la fatiga de las manos para un funcionamiento sin esfuerzo
- Esterilizable en autoclave para la seguridad del usuario y de las muestras (dispositivo completo solo en los modelos Research™ plus y solo la parte inferior en Xplorer™ plus)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado específico de lote |
| Puntas compatibles | Puntas universales, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384 |
| Descripción | Distancia entre conos 4,5 mm |
| Espaciado de las puntas ajustable | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo claro |
| Para utilizar con | Air-Cushion |
| Número de canales | 8 |
| Línea de productos | Research Plus |
| Tipo | Pipeta mecánica |
| Mostrar más |