Descripción
- Función de ajuste de volumen que permite alcanzar el volumen deseado en unos pocos giros rápidos.
- El botón de control y los eyectores de baja fuerza operativa están colocados para ergonomía Pantalla de volumen de 4 dígitos con forma de aumento
- Pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos.
- Usos PhysioCare Concept™ por lo tanto, reduce la tensión en la mano y el brazo durante el pipeteo, mantiene el equilibrio, el esfuerzo mínimo del usuario
- El cierre rápido hace que la parte inferior sea particularmente fácil de quitar y reparar
- El cono para puntas con resorte promueve un ajuste perfecto a la punta
- Puede esterilizarse en autoclave sin desmontaje.
- Aplicaciones: pipeteo de líquidos, mezcla de líquidos, llenado de placas, geles y recipientes de reacción, extracción de fases y eliminación de sobrenadantes
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de lote específico |
| Puntas compatibles | epT.I.P.S. |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | epT.I.P.S. 200 μL |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Plástico |
| Número de canales | 1 |
| Mostrar más |