Learn More
Eppendorf™ Research™ plus BASIC - Pipeta de intercambio
Código de producto. 15733449 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 2,5 μl
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 5 mL
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 10 mL
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
Color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Turquesa
Violeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
15733449 De 0,1 a 2,5 μl Gris oscuro cada uno
15743449 De 0,5 to 10 μl Gris medio cada uno
15753449 De 2 to 20 μl Amarillo cada uno
15763449 De 10 to 100 μl Amarillo cada uno
15773449 De 20 to 200 μl Amarillo cada uno
15783449 De 100 to 1000 μl Azul cada uno
15793449 De 0,5 a 5 mL Violeta cada uno
15703459 De 1 a 10 mL Turquesa cada uno
15713459 De 2 to 20 μl Gris claro cada uno
15723459 De 30 a 300 μl Naranja cada uno
16396485 De 0,25 a 2,5 ml Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 15733449 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 3123000217
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Adáptese a líquidos específicos u otras condiciones externas con pipetas ultraligeras totalmente esterilizables en autoclave.
  • Función de ajuste de volumen que permite alcanzar el volumen deseado en unos pocos giros rápidos.
  • El botón de control y los eyectores de baja fuerza de operación están ubicados para mayor ergonomía Pantalla de volumen de 4 dígitos con forma de aumento
  • Pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos.
  • Usos reconocidos PhysioCare Concept™ Esto reduce la tensión en la mano y el brazo durante el pipeteo, mantiene el equilibrio y minimiza el esfuerzo del usuario.
  • El cierre rápido hace que la parte inferior sea especialmente fácil de quitar y de mantener
  • El cono de punta con resorte promueve un ajuste perfecto a la punta
  • Puede esterilizarse en autoclave sin desmontaje.
  • Aplicaciones: Pipeteo de líquidos, Mezcla de líquidos, Llenado de placas, geles y recipientes de reacción, Extracción de fases y eliminación de sobrenadantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Certificado específico de lote
Puntas compatibles epT.I.P.S.
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris oscuro
Desechables Reutilizables
Para utilizar con epT.I.P.S. 10 μL
Tipo de agarre Ergonómico
Material Plástico
Número de canales 1
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta manual
Volumen (métrico) De 0,1 a 2,5 μl
Para utilizar con (aplicación) Puntas de pipeta
Para utilizar con (equipo) Consejos para la pipeta epT.IPSPette
Incluye Consejos para la pipeta epT.IPSPette