Learn More
Eppendorf™ Investiga 3 Neo Monocanal Pipettes, Multipacks
Código de producto. 31759468 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 2,5 μL, 0,5 a 10 μL, 1 a 20 μL, 5 a 100 μL, 10 a 200 μL, 50 a 1000 μL
0,5 a 10 μL, 5 a 100 μL, 50 a 1000 μL
1 a 20 μL, 10 a 200 μL, 50 a 1000 μL
50 a 1000 μL, 0,25 a 5 mL, 0,5 a 10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
31759468 0,1 a 2,5 μL, 0,5 a 10 μL, 1 a 20 μL, 5 a 100 μL, 10 a 200 μL, 50 a 1000 μL paquete de 6
31759469 0,5 a 10 μL, 5 a 100 μL, 50 a 1000 μL paquete de 3
31759467 1 a 20 μL, 10 a 200 μL, 50 a 1000 μL paquete de 3
31759466 50 a 1000 μL, 0,25 a 5 mL, 0,5 a 10 mL paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31759468 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3174000203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1810.00€
    1648.00€ / paquete de 6
    Ahorro 162.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Pipetas de un solo canal con fácil selección de volumen, bloqueo de volumen y conos universales de punta para tareas de pipeteo precisas y flexibles.
  • Pipeta mecánica de cojín de aire con funcionamiento de 2 botones (uno para ajuste de volumen/pipeteo, otro para eyección de puntas) y ajustes personalizables para pipetear fácil, ergonómico y fiable.
  • El rendimiento de la pipetación supera ISO los requisitos de 8655 cuando se utiliza con puntas originales Eppendorf™ de pipeta.
  • El diseño ergonómico sigue lo Eppendorf PhysioCare Concept™ mismo: equilibrado, orgánico, ligero y con bajas fuerzas de pipeteo.
  • Los conos de punta con resorte reducen las fuerzas de fijación y expulsión de la punta, minimizando el riesgo de lesiones por distensión.
  • El ajuste temporal aumenta la precisión para varios tipos de líquidos, geometrías de punta o altitudes sin alterar permanentemente la calibración de fábrica.
  • Opciones de etiquetado y marcado removibles con anillos de marcaje de pipeta ColorTag (vendidos por separado).
  • Autoclavabilidad total, alta resistencia a los rayos UV y químicos, y fácil desmontaje/remontaje permiten un uso versátil y una descontaminación y limpieza sin esfuerzo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, EN ISO 8655, Certificado de Calidad
Puntas compatibles epT.I.P.S.
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris oscuro, gris medio, amarillo, azul
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Punta de pipeta universal
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pipetas manuales, juego de 6
Volumen (métrico) 0,1 a 2,5 μL, 0,5 a 10 μL, 1 a 20 μL, 5 a 100 μL, 10 a 200 μL, 50 a 1000 μL
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (aplicación) Pipete de líquidos acuosos (adelante/reversa), dos elementos operativos
Incluye 6 pipetas Eppendorf Research , 3 neo de 1 canal, variables, 6x epT.I.P.S. Box 2.0 con ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased Reload (x 96 puntas), 1x carrusel de pipetas 2 y bolígrafo