Descripción
- Pipeta mecánica de cojín de aire con funcionamiento de 2 botones (uno para ajuste de volumen/pipeteo, otro para eyección de puntas) y ajustes personalizables para pipetear fácil, ergonómico y fiable.
- El rendimiento de la pipetación supera ISO los requisitos de 8655 cuando se utiliza con puntas originales Eppendorf™ de pipeta.
- El diseño ergonómico sigue lo Eppendorf PhysioCare Concept™ mismo: equilibrado, orgánico, ligero y con bajas fuerzas de pipeteo.
- Los conos de punta con resorte reducen las fuerzas de fijación y expulsión de la punta, minimizando el riesgo de lesiones por distensión.
- El ajuste temporal aumenta la precisión para varios tipos de líquidos, geometrías de punta o altitudes sin alterar permanentemente la calibración de fábrica.
- Opciones de etiquetado y marcado removibles con anillos de marcaje de pipeta ColorTag (vendidos por separado).
- Autoclavabilidad total, alta resistencia a los rayos UV y químicos, y fácil desmontaje/remontaje permiten un uso versátil y una descontaminación y limpieza sin esfuerzo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001, EN ISO 8655, Certificado de Calidad |
| Puntas compatibles | epT.I.P.S. |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo/azul |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Punta de pipeta universal |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Juego de tres micropipetas |
| Volumen (métrico) | 1 a 20 μL, 10 a 200 μL, 50 a 1000 μL |
| Mostrar más |