Learn More
Unity Lab Services Recalificación con mapeo de temperatura para agitadores
Descripción
- Recalificación documentada que verifica el rendimiento del agitador según las especificaciones del fabricante.
- Las pruebas clave incluyen puerta entreabierta, recuperación ante cortes de energía y controles de alerta de temperatura.
- Mapeo de temperatura para identificar puntos calientes y fríos dentro de la cámara.
- Intervalos de recopilación de datos configurables con cargas de aire o de producto simulado.
- Incluye recuperación de puerta abierta, prueba de falla de energía e informes detallados de temperatura.
- Respalda el cumplimiento al garantizar condiciones de almacenamiento correctas en todos los rangos de temperatura.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Servicio |