Learn More
Repotrectinib, MedChemExpress
Código de producto. 16490157
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490157 50 mg 50 miligramos
16483778 10 mg 10 miligramos
16426507 5 mg 5 miligramos
16402856 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490157 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103022
MedChemExpress Repotrectinib (TPX-0005) is a potent ROS1 (IC50=0.07 nM) and TRK (IC50=0.83/0.05/0.1 nM for TRKA/B/C) inhibitor. Repotrectinib potently inhibits WT ALK (IC50=1.01 nM). Repotrectinib has anti-cancer activity.
Repotrectinib (TPX-0005) is a potent ROS1 (IC50=0.07 nM) and TRK (IC50=0.83/0.05/0.1 nM for TRKA/B/C) inhibitor. Repotrectinib potently inhibits WT ALK (IC50=1.01 nM). Repotrectinib has anti-cancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Repotrectinib
CAS 1802220-02-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18FN5O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo TPX-0005
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (70.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC[C@H](C)OC2=CC=C(F)C=C2[C@@H](C)NC3=NC4=C1C=NN4C=C3
Peso molecular (g/mol) 355.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.37
Porcentaje de pureza 98.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease