Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas de vinilo continua reposicionable para impresoras M6/M7
Una vez aplicado, CleanLift™ Las etiquetas de tela de vinilo de la serie son permanentes o reposicionables.
Marca:  Brady™ 173235
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17898814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.60€
    58.86€ / paquete de 1
    Ahorro 10.74€
    15% Descuento
En stock
Descripción
  • El adhesivo y el respaldo de tela ofrecen un gran poder de sujeción, pero permiten una extracción y reposicionamiento limpios.
  • Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
  • Capa superior especialmente formulada para una alta calidad de impresión.
  • Acabado semisatinado para ofrecer un aspecto nítido y limpio
  • Fabricado en material de vinilo B-498
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Caucho reposicionable
Blanco
Continua
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de cables y alambres
N.º
Rectángulo
De -40 °C a +80 °C
0.185 mm
30 ft.
0,318 in
M7C-318-498
ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Ninguno
Semisatinado
Vinilo
Transferencia térmica
No estéril
M710, BMP71
30 ft.
-40 °F a +176 °F
0,0073 in
30 ft x 0,318 in
9.14 m
8.08 mm