Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas de vinilo continua reposicionable para impresoras M6/M7
Una vez aplicado, CleanLift™ Las etiquetas de tela de vinilo de la serie son permanentes o reposicionables.
48.85€ - 428.78€
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
|---|---|
| Certificaciones/conformidad | ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL |
| Tipo de adhesivo | Caucho reposicionable |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|
17818954
|
Brady™
173239 |
30 ft x 0,24 in | M710, BMP71 |
79.65€ 67.35€ / paquete de 1 Ahorro 12.30€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17868784
|
Brady™
174143 |
30 ft x 0,24 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
70.15€ 59.33€ / paquete de 1 Ahorro 10.82€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17898814
|
Brady™
173235 |
30 ft x 0,318 in | M710, BMP71 |
69.60€ 58.86€ / paquete de 1 Ahorro 10.74€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17859134
|
Brady™
174146 |
30 ft x 0,318 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
61.90€ 52.33€ / paquete de 1 Ahorro 9.57€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17879004
|
Brady™
173232 |
30 ft x 0,375 in | M710, BMP71 |
70.65€ 59.76€ / paquete de 1 Ahorro 10.89€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17858974
|
Brady™
174150 |
30 ft x 0,375 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
57.80€ 48.85€ / paquete de 1 Ahorro 8.95€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17858864
|
Brady™
173225 |
30 ft x 0,5 in | M710, BMP71 |
82.10€ 69.40€ / paquete de 1 Ahorro 12.70€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17831359
|
Brady™
173913 |
30 ft x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
122.00€ 114.89€ / 1 rollos Ahorro 7.11€ 5% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17838354
|
Brady™
173293 |
9,14 m x 25,4 mm (30 ft x 1 in) | M710, BMP71 |
86.40€ 73.06€ / paquete de 1 Ahorro 13.34€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17848844
|
Brady™
173264 |
30 ft x 1,9 in | M710, BMP71 |
106.00€ 81.15€ / paquete de 1 Ahorro 24.85€ 23% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17849144
|
Brady™
173475 |
275 ft x 0,24 in | M710, BMP71 |
512.00€ 428.78€ / paquete de 1 Ahorro 83.22€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17898904
|
Brady™
173476 |
275 ft x 0,375 in | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 |
450.00€ 380.46€ / paquete de 1 Ahorro 69.54€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
Descripción
- El adhesivo y el respaldo de tela ofrecen un gran poder de sujeción, pero permiten una extracción y reposicionamiento limpios.
- Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
- Capa superior especialmente formulada para una alta calidad de impresión.
- Acabado semisatinado para ofrecer un aspecto nítido y limpio
- Fabricado en material de vinilo B-498
Especificaciones
| No esterilizable en autoclave | |
| Caucho reposicionable | |
| Blanco | |
| Continua | |
| Transferencia térmica | |
| Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de cables y alambres | |
| Rectángulo | |
| De -40 °C a +80 °C | |
| 0.185 mm |
| ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL | |
| Ninguno | |
| Semisatinado | |
| Vinilo | |
| No estéril | |
| N.º | |
| -40 °F a +176 °F | |
| 0,0073 in |