Learn More
Merck Piezas de repuesto para cubetas con agitación
Código de producto. 15855568 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Aparatos de cubetas con agitación Amicon™ serie 8003
Aparatos de cubetas con agitación Amicon™ serie 8200
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15855568 Aparatos de cubetas con agitación Amicon™ serie 8200 cada uno
11700403 Aparatos de cubetas con agitación Amicon™ serie 8003 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15855568 Proveedor Merck N.º de proveedor 8200SCPKIT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Adecuado para su uso con aparatos de células con agitación Amicon™
  • Las piezas de repuesto pequeñas para cubetas de agitación de la serie 8000 incluyen 2 juntas tóricas (n.º de cat. 2122S, 2118S, 2015S), tubos (n.º de cat. 4500202), conjunto de ajustes de tubos (n.º de cat. 15025AM, y soporte de membrana (n.º de cat. 2214801)
  • Las piezas de repuesto grandes para cubetas de agitación incluyen una unidad de: conjunto de tapón, conjunto de agitador y base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Conjunto de tapón (1524901), conjunto de agitador (15247) y base (210000)
Tipo Pieza de repuesto
Para utilizar con (equipo) Aparatos de cubetas con agitación Amicon™ serie 8200