Learn More
Gilson™ Puntas no estériles REPETMAN™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15324785 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,0 mL
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15324785 1,0 mL paquete de 100
15334785 10 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15324785 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F164527
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estas puntas de repuesto se utilizan con el pipeteador motorizado REPETMAN™.
  • No estéril
  • Disponibles en volúmenes de 1 y 10 ml
  • Ayuda en el pipeteo de desplazamiento positivo
  • Se suministra en paquete de 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Puntas de pipeta
Volumen (métrico) 1,0 mL
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo
Estilo de punta Desplazamiento positivo
Cantidad 100/paquete
Para utilizar con (equipo) Repetman
Línea de productos REPETMAN