Learn More
Gilson™ Puntas de pipeta repetidoras REPET-TIPS™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15354785 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
10 mL
Graduaciones:
20 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones unitSize
15354785 10 mL 200 μl paquete de 100
15344785 1 mL 20 μl paquete de 100
2 options
Código de producto. 15354785
Marca: Gilson™ F164558
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Específicamente fabricadas para la pipeta electrónica de desplazamiento positivo Gilson™ REPETMAN™, las puntas REPET-TIPS™ cubren una gama de volúmenes y son reconocidas por el sistema operativo REPETMAN™ cuando se colocan en la pipeta.
  • El sistema de codificación del tamaño de punta de REPETMAN™ identifica automáticamente las puntas REPET-TIP™ usadas y muestra el volumen adecuado en la pantalla LCD
  • Fabricados en polipropileno
  • Cuenta con graduaciones adecuadas al volumen para una medición precisa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 mL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Modelo REPET-TIP™
Longitud (imperial) 2,5 in
Longitud (métrico) 66 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 17025, ISO 8655
Declaraciones de limpieza Sí
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo
Formato Gradilla con bisagras
Cantidad 100 puntas
Tipo de producto Puntas de pipetas repetidoras
Código de color Transparente
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Gilson Repetman
Graduado Sí
Línea de productos REPET-TipS
Material Polipropileno
Graduaciones 200 μl