Descripción
- El sistema de codificación del tamaño de punta de REPETMAN™ identifica automáticamente las puntas REPET-TIP™ usadas y muestra el volumen adecuado en la pantalla LCD
- Fabricados en polipropileno
- Cuenta con graduaciones adecuadas al volumen para una medición precisa
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1 mL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Modelo | REPET-TIP™ |
| Longitud (imperial) | 2,5 in |
| Longitud (métrico) | 66 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 17025, ISO 8655 |
| Declaraciones de limpieza | Sí |
| Mostrar más |