Learn More
Thermo Scientific™ Calibración de Punto Único de Monitorización Remota, ISO 9001
Código de producto. 32018037 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Duración:
1 día
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Duración Tamaño de la unidad
32018037 1 día cada uno
1 options
Código de producto. 32018037 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CALBCRM1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Calibración de punto único con monitorización remota. ISO 9001: Certificado con datos de antes y después. Requisitos regulatorios: Ideal para organizaciones que necesitan verificar el rendimiento del equipo según las especificaciones del fabricante.
Calibración de punto único con monitorización remota
  • ISO 9001: Certificado con datos de antes y después.
  • Requisitos regulatorios: Ideal para organizaciones que necesitan verificar el rendimiento del equipo según las especificaciones del fabricante. No se requieren incertidumbres.
  • Incluido en la prestación de servicios: Encontrado como datos de calibración dejados; etiqueta de calibración detallada, si una unidad está fuera de tolerancia se realiza un ajuste
  • Incluidos en el certificado acreditado: número de serie/activo; Datos de medición; Condiciones ambientales; Evaluación de conformidad; Equipos de referencia utilizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Dispositivos de monitorización remota
Duración 1 día
Tipo de producto Calibración