Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de recalificación de monitoreo remoto
Código de producto. 30178679
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Equipo con control remoto
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30178679 Equipo con control remoto 1 unidad
1 options
Código de producto. 30178679 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor RQRM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Servicios de recalificación para monitoreo remoto (documentación incluida)
Recalificación (RQ): Verificación documentada de que el equipo (tal como está instalado) está funcionando según lo previsto de acuerdo con las especificaciones del fabricante y cumple con los estándares y requisitos.
  • Las pruebas clave incluyen que los sensores y todos los accesorios estén correctamente ensamblados e instalados, y los registros de auditoría se pueden revisar e imprimir.
  • Tenga en cuenta que la instalación y la calificación operativa, idealmente junto con el mantenimiento preventivo y la calibración, deben completarse en el equipo de laboratorio antes de que se puedan realizar los servicios de recalificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (equipo) Equipo con control remoto
Tipo de producto Servicio de recalificación