Learn More
Relugolix, MedChemExpress
Código de producto. 16467058
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16467058
Marca: Medchem Express HY16474
MedChemExpress Relugolix (TAK-385) is a potent, orally active, nonpeptidic gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonist. Relugolix possesses high affinity and potent antagonistic activity for human receptor (binding IC50=0.33 nM) and monkey receptor (IC50=0.32 nM) compared with TAK-013 (HY-100209). Relugolix is used for the study of sex-hormone-dependent diseases, such as including endometriosis, uterine fibroids and prostate cancer et al.
Relugolix (TAK-385) is a potent, orally active, nonpeptidic gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonist. Relugolix possesses high affinity and potent antagonistic activity for human receptor (binding IC50=0.33 nM) and monkey receptor (IC50=0.32 nM) compared with TAK-013 (HY-100209). Relugolix is used for the study of sex-hormone-dependent diseases, such as including endometriosis, uterine fibroids and prostate cancer et al.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Relugolix
CAS 737789-87-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H27F2N7O5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo TAK-385
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (160.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NOC)NC1=CC=C(C(S2)=C(CN(C)C)C(C(N3C4=NN=C(OC)C=C4)=O)=C2N(CC5=C(F)C=CC=C5F)C3=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 623.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.63
Porcentaje de pureza 99.51%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.