Learn More
Relaxin R1/LGR7 Antibody (933344) [Allophycocyanin], R&D Systems™
Código de producto. 18621094 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18621094 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18621094 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8898A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.50€
    651.00€ / 0.1 ml
    Ahorro 111.50€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Relaxin R1/LGR7 Monoclonal specifically detects Relaxin R1/LGR7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Relaxin R1/LGR7
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 933344
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 7, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 7, LGR7.1, LGR7.10, LGR7LGR7.2, MGC138347, MGC142177, Relaxin family peptide receptor 1, relaxin receptor 1, relaxin/insulin-like family peptide receptor 1, RXFPR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Relaxin R1, Met1-Ser398, Accession # Q9HBX9
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59350
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1