missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Relaxin-3 Antibody (MM0526-7G14), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Relaxin-3 Monoclonal specifically detects Relaxin-3 in Human samples. It is validated for Block/Neutralize, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Relaxin-3 |
| Aplicaciones | Blocking Assay, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MM0526-7G14 |
| Conjugado | mFluor Violet 450 SE |
| Dilución | Western Blot, Block/Neutralize |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | H3, insl7, relaxin 3, RXN3, ZINS4 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human recombinant Relaxin-3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?